Learn More
SHOWA™ T-Flex™ Schnittfeste Handschuhe
Click to view available options
Größe:
XL, 10
Beschreibung
- Hervorragendes Verhältnis von Schnittfestigkeit zu Gewicht
- Gute Haptik und taktile Empfindlichkeit
- Geeignet für Montagearbeiter, die mit gezackten Nieten und scharfen Teilen arbeiten, sowie für Maschinisten, die Zahnräder und scharfkantige Werkzeugteile ersetzen
- Beidhändig
- Stärke: 15-Gauge
- Hergestellt in den USA
Compliance
Entspricht den Anforderungen gemäß FDA CR21 als Unterhangschuh für die Fleischzerlegung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Hellgrau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Material | Dyneema™, AlphaSan |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | XL, 10 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fleischschneiden, Konstruktion, Handschuhliner, Recycling, Abfüllen, Glashandling, Blechbearbeitung, Rasierklingen |