Learn More
SHOWA™ SHOWA™ N-DEX Blaue medizinische Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 10064161
Click to view available options
Größe:
Extragroß
L
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10064161
Marke: SHOWA™ G9905PFXL
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schützen Sie Ihre Hände mit den SHOWA™ N-Dex blauen medizinischen Nitril-Untersuchungshandschuhen, die über die dreifache Durchstichfestigkeit von Naturkautschuk- oder Vinylhandschuhen vergleichbarer Dicke verfügen. .
  • Puderfrei
  • Gerollter Aufschlag
  • Blau
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Material Nitril
Größe Extragroß