Learn More
Cole-Parmer™ SHP-200 Serie Digitale Rührheizplatte mit großem Fassungsvermögen
Artikelnummer. 17782529
Ansicht ändern
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Keramik
Abmessungen (L x B x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
Temperatur (metrisch):
0 bis 300 °C
0 bis 450 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial Abmessungen (L x B x H) Temperatur (metrisch) Packungsgröße
17782529 Aluminiumlegierung 37,5 x 31 x 12,5 cm 0 bis 300 °C 1 Stück
17772529 Keramik 37,5 x 31 x 10,5 cm 0 bis 450 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17782529 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0480778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 €
    1105.68 € / 1 Stück
    Sparen 69.32 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfache und kostengünstige Kochplatten mit digitaler Rührfunktion.
  • Passt dank kompakter, platzsparender Gestalt selbst in „weniger aufgeräumte“ Labore
  • Leistungsstarke Magnete sorgen für starke Rührwirkung bis zu 2000 U/min
  • Geeignet zum Mischen großer Volumina bis zu 15 Litern*
  • Eine blinkende Anzeige warnt, wenn die Heizplatte heiß ist, und ein Sicherheitskreis schützt vor Überhitzung.
  • Alle Modelle verfügen über eine integrierte Armatur zum Anbringen einer Haltestange/Befestigungsstange.
  • Entweder mit Heizplatte aus beschichtetem Aluminium für schnelles Erhitzen und gleichmäßige Temperaturverteilung oder mit Heizplatte aus chemisch beständiger Glaskeramik, die zum Schutz gegen Verbrennungen an den Kanten kühl bleibt
  • Die Warnleuchte „Heiß“ blinkt, sobald die Temperatur der Kochplatte 50 °C °übersteigt, auch wenn die Kochplatte ausgeschaltet ist (bleibt bis zu 30 Minuten ohne Stromzufuhr an).
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 230 V
Größe 30 x 30 cm
Temperatur (metrisch) 0 bis 300 °C
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Max. Probenaufgabe 15 l
Steckertyp EU/UK
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 15 l
Rührbereich 100 bis 1.500 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 37,5 x 31 x 12,5 cm
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Display Digital
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Basierend auf Wasser in einem 20 l-Glasbodenkolben