Learn More
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate
Artikelnummer. 16361796
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminium
Keramik
Gehäusematerial:
Blaues pulverbeschichtetes Metall
Weißes pulverbeschichtetes Metall
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Deckplattenmaterial Gehäusematerial unitSize
16361796 Aluminium Blaues pulverbeschichtetes Metall 1 Stück
16331806 Aluminium Weißes pulverbeschichtetes Metall 1 Stück
16351766 Keramik Blaues pulverbeschichtetes Metall 1 Stück
16321776 Keramik Weißes pulverbeschichtetes Metall 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 16361796
Marke: Cole-Parmer™ 0480665
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate provides accurate stirring and heating with an advanced control algorithm.
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Specifica
Deckplattenmaterial Aluminium
Spannung 230 V
Enthält (2) 25 mm PTFE-beschichtete Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker
Gehäusematerial Blaues pulverbeschichtetes Metall
Elektrische Anforderungen 230 V AC, 50/60 Hz
Reglertyp Digital
Länge (angloamerikanisch) 11,813 in.
Größe 6 x 6 in.
Höhe (metrisch) 9,3 cm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 325 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 18 cm
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Wirkleistung 700 W
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 15 l
Rührbereich 50 bis 2000 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Zertifizierung/Konformität CE
Display TFT
Farbe Blue
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.