Learn More
Applied Biosystems™ Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP)
Beschreibung
- 100 % Wärme-inaktiviert in 5 min bei 65 °C
- Deutlich verbesserte Lagerstabilität bei niedrigeren Temperaturen
- Sehr hohe spezifische Aktivität
- Entfernt 5'-Phosphate aus DNA, RNA, dNTPs und Proteinen
- Gereinigt aus einer rekombinanten Quelle
- Kann direkt zu Restriktionsenzymverdauen hinzugefügt werden
- Keine Vektorreinigung erforderlich
- Erfordert kein zusätzliches Zink oder andere Zusätze für die Aktivität
- Arbeitet direkt in vielen verschiedenen Puffern
- Einfache Behandlung von nicht inkorporierten dNTPs in PCR-Produkten vor DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse
Bestellinformation
500 Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 unit/μL |
| Enzym | Alkalische Phosphatase |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dephosphorylation of DNA/RNA |
| Menge | 1000 Einheiten |