Learn More
Applied Biosystems™ Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP)
Artikelnummer. 15889906
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
5000 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15889906
Marke: Applied Biosystems™ 78390500UN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) ist eine hochspezifisch aktive, hitzelabile alkalische Phosphatase, die aus einer rekombinanten Quelle aufgereinigt und ursprünglich aus Pandalus borealis (arktische Garnelen) isoliert wurde.
  • 100 % Wärme-inaktiviert in 5 min bei 65 °C
  • Deutlich verbesserte Lagerstabilität bei niedrigeren Temperaturen
  • Sehr hohe spezifische Aktivität
  • Entfernt 5'-Phosphate aus DNA, RNA, dNTPs und Proteinen
  • Gereinigt aus einer rekombinanten Quelle
  • Kann direkt zu Restriktionsenzymverdauen hinzugefügt werden
  • Keine Vektorreinigung erforderlich
  • Erfordert kein zusätzliches Zink oder andere Zusätze für die Aktivität
  • Arbeitet direkt in vielen verschiedenen Puffern
  • Einfache Behandlung von nicht inkorporierten dNTPs in PCR-Produkten vor DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse
Bestellinformation
500 Einheiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 unit/μL
Enzym Alkalische Phosphatase
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dephosphorylation of DNA/RNA
Menge 500 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.