Learn More
Shugoshin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen Shugoshin
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30228246
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35651-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233099
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35651-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Shugoshin Polyclonal antibody specifically detects Shugoshin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
Shugoshin
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
151648
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
FLJ14230, hSgo1, NY-BR-85, Serologically defined breast cancer antigen NY-BR-85, SGO, SGO1, shugoshin 1AB protein, shugoshin 1CD protein, shugoshin 1EF protein, shugoshin 1GH protein, shugoshin 1KL protein, shugoshin-like 1, shugoshin-like 1 (S. pombe)
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-100 of human Shugoshin (NP_612493.1).,, Sequence:, SFQDSLEDIKKRMKEKRNKNLAEIGKRRSFIAAPCQIITNTSTLLKNYQDNNKMLVLALENEKSKVKEAQDIILQLRKECYYLTCQLYALK
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.