Learn More
SymLine™ Abgewinkelter Absperradapter
Artikelnummer. 13508840
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL25
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
13508840 GL25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13508840 Lieferant SymLine™ Lieferanten-Nr. 106475
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passen Sie Ihr SymLine™-System genau an Ihre Anforderungen an. Hier finden Sie viele nützliche Zusatzprodukte.
Ist bereits vorhanden
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
  • Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
  • Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Verschlussgröße GL25
Verschlussfarbe Schwarz
Beschreibung 1 x GL25 (f) bis 1 x GL25 (m)
Farbe Schwarz
Auskleidungsmaterial HDPE-EC
Material HDPE-EC
Produkttyp Adapter