missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIBA, MedChemExpress

Artikelnummer. 16460058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16460058 5 mg -
16407588 10 mg 10 Milligramm
16403607 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16460058 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18684

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SIBA (5'-Isobutylthioadenosine), a synthetic analogue of SAH (HY-19528), acts as an inhibitor of S-adenosylmethionine-mediated transmethylation. SIBA can interfere with a variety of enzymatic activities in vitro, such as SAH hydrolase, methylthioadenosine phosphorylase and cAMP phosphodiesterase. SIBA reversibly blocks the multiplication of herpes simplex type 1 virus (HSV).

SIBA (5'-Isobutylthioadenosine), a synthetic analogue of SAH (HY-19528), acts as an inhibitor of S-adenosylmethionine-mediated transmethylation. SIBA can interfere with a variety of enzymatic activities in vitro, such as SAH hydrolase, methylthioadenosine phosphorylase and cAMP phosphodiesterase. SIBA reversibly blocks the multiplication of herpes simplex type 1 virus (HSV).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SIBA
CAS 35899-54-8
Farbe Light Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H21N5O3S
Menge 5 mg
Synonym 5'-Isobutylthioadenosine 5'-Deoxy-5'-isobutylthioadenosine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.63 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3CSCC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 339.41
Formelmasse 339.41
Reinheit (%) 99.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.