Learn More
(±)-Sibutramine-d6 HCl H2O (N,N-dimethyl-d6), CDN
Artikelnummer. 30312541
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312541
Marke: CDN CDND71020.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sibutramine-D6 (N,N-dimethyl-d6) Hydrochloride Monohydrate
Summenformel C17 D6 H20 Cl N . Cl H . H2 O
Menge 0.01 g
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate, 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methyl-N,N-di(methyl-d3)butan-1-amine hydrochloride monohydrate, Sibutramine-d6 hydrochloride monohydrate, Sibutramine-D6 (N,N-dimethyl-d6) hydrochloride monohydrate
InChI-Formel InChI=1 S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16 H,5,10-12H2,1-4H3;1 H;1H2/i3D3,4D3;;
SMILES O.Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methyl-N,N-bis(trideuteriomethyl)butan-1-amine;hydrate;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 340.361
Formelmasse 339.2 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity