Learn More
Bohlender™ SICCO™ Luftionisator
Artikelnummer. 17127694
Change view
Click to view available options
Material:
PBT
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
17127694 PBT 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17127694
Marke: Bohlender™ V178801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Stativ mit Saugnapf und das Netzteil für den Luftionisator sind im Lieferumfang enthalten.
  • Luftionisator mit integriertem Lüfter für die lokale Ladungsentfernung bei niedriger Lüfterdrehzahl
  • Das Stativ mit Saugnapf ermöglicht die Montage des Ionisators an jeder gewünschten Position im Arbeitsbereich
  • Mit dem Kugelgelenk kann der Luftstrom in den gewünschten Bereich gerichtet werden
  • Stromanschluss erforderlich
  • Zeit zum Entfernen der Ladung: 1,5 Sek.
  • Lüfterdrehzahl: 6,4 m/s
  • Luftvolumen: Maximal 0,2 m3/min
  • Arbeitstemperatur: 0 bis 50 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 35 bis 65 %
Spezifikation
Gewicht (angloamerikanisch) 1,1 lb.
Gewicht (metrisch) 0,5 kg
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 255 mm
Spannung 230 V
Material PBT
Frequenz 50 Hz