Learn More
Bohlender™ SICCO™ Trocknungsmittel
Código de producto. p-7237612
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Verpackung:
Wiederverschließbarer Behälter
Gewicht:
23 g (0.8 oz.)
8 kg (18 lb.)
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
5 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17137724
missing translation for 'mfr': Bohlender™ V190304
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Trocknungsmittel mit Farbindikator, bei Sättigung erfolgt ein Farbumschlag. Orange Kieselgel kann bei ca. 90° bis 110°C regeneriert werden.
  • Kieselgel mit Farbindikator
  • Wechselt die Farbe von Orange zu Dunkelbraun und Schwarz (enthält kein Kobalt-II-Chlorid)
  • Einfache Regeneration bei ca. 90 bis 110 °C.
  • Korngröße 2 bis 5 mm
Especificaciones
Farbe Orange bis Braun
Material Silica Gel
Verlust bei Trocknung ≤4%
Verpackung Wiederverschließbarer Behälter
Gewicht 23 g (0.8 oz.)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado