Learn More
Bohlender™ SICCO™ Abzugshaube
Artikelnummer. 17107744
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
900 mm
1200 mm
Innenbreite (metrisch):
860 mm
1160 mm
Gewicht (metrisch):
20 kg
23 kg
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Innenbreite (metrisch) Gewicht (metrisch) unitSize
17107744 900 mm 860 mm 20 kg 1 Stück
17117744 1200 mm 1160 mm 23 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17107744 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V196002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3024.00 €
    1592.60 € / 1 Stück
    Sparen 1431.40 €
    47% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dunstabzugshauben aus Polycarbonat mit einem an der Oberseite integrierten DN 160-Verbindungsstück aus Polypropylen.
  • Aluminiumrahmen mit Polycarbonateinsätzen
  • Oberer Einsatz mit integriertem Anschluss für das Absaugsystem aus Polypropylen
  • Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
  • Transparente und bruchsichere Einsätze aus 5 mm dickem Polycarbonat
  • DN 160-Standardanschluss für Ansaugschlauch
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Große Frontöffnung für bequemes Arbeiten
  • Oberseite aus Polypropylen für gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Material Aluminium, Polycarbonat, Polypropylen
Tiefe (angloamerikanisch) 24 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 22 in.
Tiefe (metrisch) 600 mm
Innentiefe (metrisch) 560 mm
Beschreibung DN 160-Gewindehälse
Höhe (angloamerikanisch) 35 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 34,6 in.
Höhe (metrisch) 900 mm
Innenhöhe (metrisch) 880 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 44 lb.
Gewicht (metrisch) 20 kg
Breite (angloamerikanisch) 35 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 34 in.
Breite (metrisch) 900 mm
Innenbreite (metrisch) 860 mm