Learn More
Bohlender™ SICCO™ Duo 1 Handschuhbox mit antistatischen Transferkammern
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit statisch ableitenden Einsätzen aus Polycarbonat, Bodenplatte aus statisch ableitendem Polyethylen
- Vorderseite mit vier Handschuhanschlüssen und zwei Paar elektrostatisch ableitenden EPDM-Handschuhen Größe 9,75, drei Kabeldurchführungen an der Rückseite (oben rechts, Mitte, links)
- Zwei Transferkammern (rechts und links) mit jeweils zwei Türen, Außentüren mit Riegel, um versehentliches Öffnen zu verhindern
- Das Tablett wird beim Öffnen der Tür in den Arbeitsbereich gefahren, um das Herausnehmen eingesetzter Produkte zu erleichtern
- Arbeitsraum und Transferkammern mit zwei Schlauchverbindungsstücken für die Gasbefüllung und jeweils geeigneten Schläuchen (3 x 5-m-Schläuche für die Gasbefüllung aus PVC und 3 x 5-m-Belüftungsschläuche aus PE)
- Alle verwendeten Materialien können elektrostatische Aufladungen mittels eines rückseitig anschließbaren Erdungskabels ableiten (Anschlussgewinde M6)
- Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
- Hervorragende Rundumsicht
- Antirutsch-Gummifüße
- Kabeldurchführungen für elektrische Geräte
- Große Frontöfffnung
- Verbindungsstücke für die Gasbefüllung und Belüftung einschließlich geeigneter Schläuche
- Transferkammern zum Einführen weiterer Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 23 in. |
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 22 in. |
| Tiefe (metrisch) | 590 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 550 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 27 in. |
| Innenhöhe (angloamerikanisch) | 26 in. |
| Höhe (metrisch) | 690 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 650 mm |
| Modell | Duo 1 |
| Mehr anzeigen |