Learn More
Bohlender™ SICCO™ Duo 1 Handschuhbox mit Transferkammern
Artikelnummer. 17187674
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Acrylglas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
17187674 Acrylglas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17187674 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V173008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15440.25 €
    8556.58 € / 1 Stück
    Sparen 6883.67 €
    44% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Duo 1 Handschuhbox mit Transferkammern und Einsätzen aus Acrylglas sowie Aluminiumrahmen.
  • Aluminiumrahmen mit Einsätzen aus Acrylglas, Bodenplatte aus Polyethylen
  • Vorderseite mit vier Handschuhanschlüssen und zwei Paar Naturkautschuk-Handschuhen Größe 9
  • Drei Kabeldurchführungen an der Rückseite (oben rechts, Mitte, links)
  • Zwei Transferkammern (rechts und links) mit jeweils zwei Türen, Außentüren mit Riegel, um versehentliches Öffnen zu verhindern
  • Das Tablett wird beim Öffnen der Tür in den Arbeitsbereich gefahren, um das Herausnehmen eingesetzter Produkte zu erleichtern
  • Arbeitsraum und Transferkammern mit zwei Schlauchverbindungsstücken für die Gasbefüllung und jeweils geeigneten Schläuchen (3 x 5-m-Schläuche für die Gasbefüllung aus PVC und 3 x 5-m-Belüftungsschläuche aus PE)
  • Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Antirutsch-Gummifüße
  • Kabeldurchführungen für elektrische Geräte
  • Große Frontöfffnung
  • Verbindungsstücke für die Gasbefüllung und Belüftung einschließlich geeigneter Schläuche
  • Transferkammern zum Einführen weiterer Produkte
Spezifikation
Material Acrylglas
Tiefe (angloamerikanisch) 23 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 22 in.
Tiefe (metrisch) 590 mm
Innentiefe (metrisch) 550 mm
Höhe (angloamerikanisch) 27 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 25,5 in.
Höhe (metrisch) 690 mm
Innenhöhe (metrisch) 650 mm
Volumen (metrisch) 600 l
Gewicht (angloamerikanisch) 88 lb.
Gewicht (metrisch) 40 kg
Breite (angloamerikanisch) 92 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 66 in.
Breite (metrisch) 2345 mm
Innenbreite (metrisch) 1680 mm