Learn More
Bohlender™ Al-Exsikkator-Maxi 1 B 540 mm x T 515 mm x H 1150
Artikelnummer. 10607651
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Einschübe:
4
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Einschübe unitSize
10607651 4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10607651 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V185201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Lagerung oder Trocknung feuchtigkeitsempfindlicher Produkte mit Kieselgel. Sicco™ Maxi1-Exsikkatoren verfügen über eine kontrollierte Umgebung, die ideal für die Lagerung von Referenzmaterialien, aufbewahrten Proben, metallographi
  • Fest sitzende Tür schützt den Inhalt vor atmosphärischer Kontamination
  • Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylglaseinsätzen
  • Enthält vier Einlegeböden aus Edelstahl, Tablett und Hygrometer, vier Laufrollen, verwendbar mit bis zu 17 Einlegeböden
  • Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
  • Vier Laufrollen (zwei der Laufrollen mit Bremsen)
  • Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
  • Einlegeböden aus Edelstahl mit variabler Höhe
  • Teleskop-Einlegeböden
  • Exsikkatorschale
Spezifikation
Farbe Klar
Schrankausführung Vertikal
Material PMMA-Acrylglas, Aluminiumrahmen
Aufnahmevermögen 311 l; 30 kg pro Regal, 160 kg insgesamt
Modell SICCO Maxi 1 Exsikkator, PMMA
Anzahl Einschübe 4
Einschubpositionen 17
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C° bis +70 °C°
Abmessungen (L x B) 580 x 560 x 1.150 mm (außen)
Breite (metrisch) 945 mm (innen)
Tiefe (metrisch) 540 mm (innen)