Learn More
Bohlender™ SICCO™ Star Doppel-Exsikkator
Artikelnummer. 17177724
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
106 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17177724 106 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17177724 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V 193007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3422.08 €
    1721.48 € / 1 Stück
    Sparen 1700.60 €
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Star Doppel-Exsikkator aus Acrylglas und Aluminium mit elastisch abgedichteter Doppeltür.
  • Aluminiumrahmen mit Platten aus Acrylglas und Doppeltür
  • Mit vier Einlegeböden aus Edelstahl, Tablett, Hygrometer und Trockenmittel
  • Verwendbar mit bis zu 26 Einlegeböden, stapelbar
  • Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylplatten
  • Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
  • Antirutsch-Gummifüße
  • Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
  • Einlegeböden aus Edelstahl mit variabler Höhe
  • Teleskop-Einlegeböden
  • Exsikkatorschale
  • Kieselgel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Material Acryl
Volumen (angloamerikanisch) 28 gal.
Volumen (metrisch) 106 l
Breite (angloamerikanisch) 25 in.
Breite (metrisch) 630 mm
Höhe (angloamerikanisch) 20,4 in.
Höhe (metrisch) 520 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15 in.
Tiefe (metrisch) 375 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 29 lb.
Gewicht (metrisch) 13 kg