Learn More
Bohlender™ SICCO™ Star Vitrum Horizontaler Exsikkator
Artikelnummer. 17167694
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
340 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
17167694 340 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17167694 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V 182107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.73 €
    1622.35 € / 1 Stück
    Sparen 1408.38 €
    46% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Exsikkator aus Borosilikat 3.3 und Aluminium mit Tür, Magnetverschluss und umlaufender Gummidichtung.
  • Aluminiumrahmen mit Platten aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3
  • Mit zwei Einlegeböden aus Aluminium, Tablett, Hygrometer und Trockenmittel
  • Verwendbar mit bis zu 13 Einlegeböden, stapelbar
  • Tür öffnet sich nach vorne
  • Verstärkter Aluminiumrahmen mit Platten aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3
  • Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
  • Zur Lagerung heißer Materialien (bis 300°C)
  • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen aggressive Produkte
  • Einlegeböden aus Edelstahl mit variabler Höhe
  • Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
  • Teleskop-Einlegeböden
Specifications
Material Borosilikatglas (3.3)
Enthält Kieselgel
Volumen (angloamerikanisch) 13,4 gal.
Volumen (metrisch) 51 l
Breite (angloamerikanisch) 21 in.
Breite (metrisch) 525 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13 in.
Höhe (metrisch) 340 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15 in.
Tiefe (metrisch) 375 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 26 lb.
Gewicht (metrisch) 12 kg