Learn More
Bohlender™ SICCO™ Super Star Vitrum Exsikkator
Artikelnummer. 17177694
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
525 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
17177694 525 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17177694 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V 182507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3365.57 €
    1741.60 € / 1 Stück
    Sparen 1623.97 €
    48% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Super Star Vitrum Exsikkator aus Borosilikatglas 3.3 mit Aluminiumrahmen.
  • Aluminiumrahmen mit Platten aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3
  • Mit vier Einlegeböden aus Edelstahl, Tablett, Hygrometer, Trockenmittel und Schlauch (5 m) mit zwei Schnellkupplungen für die Gasbefüllung
  • Verwendbar mit bis zu 26 Einlegeböden, stapelbar
  • Verstärkter Aluminiumrahmen mit Platten aus Borosilikat
  • Tür mit Magnetverschluss, runder Gummidichtung und Zylinderschloss
  • Extra großes elektronisches Hygrometer
  • Einlegeböden mit variabler Höhe
  • Zwei Anschlüsse für die Gasbefüllung, einschließlich Schnellkupplungen mit selbstdichtenden Ventilen und Schlauch
  • Teleskop-Einlegeböden
  • Bohrungsdurchmesser der Schnellkupplung: 6 mm
  • Bohrungsdurchmesser in Platten: 16,5 mm
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Volumen (angloamerikanisch) 13,4 gal.
Volumen (metrisch) 51 l
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 310 mm
Höhe (angloamerikanisch) 21 in.
Höhe (metrisch) 525 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15 in.
Tiefe (metrisch) 375 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 33 lb.
Gewicht (metrisch) 15 kg