Learn More
Fisherbrand™ Siebbürste
Artikelnummer. 11502763 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
20 x 230 mm
30 x 135 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11502763 20 x 230 mm -
11512763 30 x 135 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11502763
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine doppelendige Bürste für die Verwendung mit Fisherbrand™ Analysensieben aus Edelstahl.
  • Bietet sanfte Reinigung
  • Aus Messing mit Nylonborsten
  • Zwei verschiedene Größen: 30 x 135 mm und 20 x 230 mm
Spezifikation
Produkttyp Term Brush
Griffmaterial Messing
Menge Je 1
Größe 20 x 230 mm