Learn More
RETSCH Siebschüttler AS 200
Artikelnummer. 11934192 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Herstellererklärung EasySieve
Schallschutzgehäuse EasySieve
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
11934192 Herstellererklärung EasySieve 1 Stück
11803550 Schallschutzgehäuse EasySieve 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934192 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 30.025.0001
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Retsch™ Siebschüttler AS 200 verfügt über eine digitale Einstellung und Anzeige für Leistung und Zeit.
  • NEU: Digitale Anzeige von Arbeitsleistung und Zeit
  • Geeignet für Trocken- und Nasssiebung
  • Ausgezeichnete Trennwirkung auch bei kurzen Siebzeiten
  • Effizienter elektromagnetischer Antrieb
  • 3-D-Wurfbewegung, die die optimale Ausnutzung der offenen Siebfläche und die gleichmäßige Bewegung der Probe über die gesamte Siebfläche gewährleistet
  • Siebe können bis zu einer Höhe von 510 mm gestapelt werden
  • Alle Prozessparameter (Zeit, Arbeitsleistung) einstellbar
  • Optionale Komfort-Klemmvorrichtung
  • Optionale Analysesoftware EasySieve
  • Wartungsfrei
  • Einfacher Betrieb, ergonomisches Design
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 6 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Produkttyp Siebschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 450 mm
Höhe (metrisch) 650 mm
Enthält Herstellererklärung EasySieve