Learn More
Invitrogen™ Sifalimumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA558635
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30284589
  • 477.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Sifalimumab is a fully human monoclonal antibody targeting interferon-alpha. The levels of interferon-alpha are elevated in many patients with active systemic lupus erythematosus (SLE, or lupus) and other autoimmune disorders, and may be associated with disease activity. Sifalimumab may suppress the abnormal immune activity associated with lupus by binding to multiple interferon-alpha subtypes seen in the serum of lupus patients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sifalimumab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
MDX-1103; MEDI-545
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado