Learn More
Siglec-1/CD169 Antibody (3D6.112 (recombinant version)) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
282.00 € - 928.00 €
Spezifikation
| Antigen | Siglec-1/CD169 |
|---|---|
| Klon | 3D6.112 (recombinant version) |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18617606
|
Novus Biologicals
NBP3-08989-0.025mg |
0.025 mg |
282.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18644027
|
Novus Biologicals
NBP3-08989-0.1mg |
0.1 mg |
928.00 €
0.10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Siglec-1/CD169 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-1/CD169 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ImmunohistochemistrySpezifikation
| Siglec-1/CD169 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| CD169, FLJ00051, sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin, sialoadhesin | |
| Spleen cells from AO rats immunised with thioglycollate-elicted murine peritoneal macrophages (TPM) that had been cutured in mouse serum to induce sheep erythrocyte receptor (SER). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 3D6.112 (recombinant version) | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| PBS | |
| 6614 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |