Learn More
Siglec-1/CD169 Antibody (HSn 7D2), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-08615PE
Artikelnummer. 18618337
  • 643.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Siglec-1/CD169 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-1/CD169 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Siglec-1/CD169
Monoclonal
PE
CD169, FLJ00051, sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin, sialoadhesin
Fc fusion protein containing N-terminal 4 domains of human Siglec-1/CD169. (Uniprot: Q9ZZ2)
100 μg
Adaptive Immunity, Immunology
6614
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
HSn 7D2
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen