Learn More
Siglec-2/CD22 Antibody (2H1C4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
196.00 € - 590.00 €
Spezifikation
Antigen Siglec-2/CD22
Klon 2H1C4
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18648605
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-37327-0.025ml
0.025 mL
196.00 €
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18136467
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-37327
0.1 mL
590.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Siglec-2/CD22 Monoclonal specifically detects Siglec-2/CD22 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Siglec-2/CD22
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
CD22
IgG1
Affinity Purified
2H1C4
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Mouse
Adaptive Immunity, DNA Repair, Immunology
PBS with 0.05% Sodium Azide
933
Purified recombinant fragment of human CD22 (AA: 621-725) expressed in E. Coli.
Primary
95.3 kDa