missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-2/CD22 Antibody (BLCAM/1795), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18620808 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18620808 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18620808

Marke: Novus Biologicals NBP254473B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-2/CD22 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-2/CD22 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Siglec-2/CD22
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon BLCAM/1795
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa52-178) of human Siglec-2/CD22 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P20273)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, DNA Repair, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 933
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.