missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-3/CD33 Antibody (2C6B7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18664246 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18664246 0.025 mL 0.03 Milliliter
18731044 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18664246

Marke: Novus Biologicals NBP2373880.025ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-3/CD33 Monoclonal specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Siglec-3/CD33
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 2C6B7
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67
Gensymbole CD33
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human CD33 (AA: 15-237) expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 39.8 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 945
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.