Learn More
Siglec-3/CD33 Antibody (CD33 3D6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200057818 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18655016 0.025 mL 0.03 Milliliter
18611148 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18655016
Marke: Novus Biologicals NBP2502910.025ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Siglec-3/CD33 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Siglec-3/CD33
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon CD33 3D6
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:100 - 1:2000
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Siglec-3/CD33-Fc recombinant protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 945
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1