Beschreibung
Siglec-3/CD33 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Siglec-3/CD33 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CD33 3D6 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | ELISA 1:100 - 1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |