missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-3/CD33 Antibody (HIM3-4), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB500-508PECY55
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Siglec-3/CD33 Monoclonal specifically detects Siglec-3/CD33 in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| Siglec-3/CD33 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CD33 | |
| NFMY-9s human cell line | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| The antibody HIM3-4 reacts with CD33, a 67 kDa type I transmembrane glycoprotein (immunoglobulin superfamily) expressed on myeloid progenitors, monocytes, granulocytes, dendritic cells and mast cells; it is absent on platelets, lymphocytes, erythrocytes and hematopoietic stem cells. HLDA V; WS Code M MA112 HLDA VI; WS Code M MA47 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Flow Cytometry | |
| HIM3-4 | |
| Flow Cytometry | |
| CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Immunology | |
| 945.0 | |
| Human, Primate | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur