missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-9 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18160175 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18160175 0.025 mg 25 Mikrogramm
18167613 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18160175

Marke: Novus Biologicals NBP227070SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Siglec-9 Polyclonal specifically detects Siglec-9 in Bovine, Canine, Equine, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Siglec-9
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2-4ug/ml
Zusammensetzung 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q9Y336
Gen-Alias CD329, CDw329, FOAP-9, OBBP-LIKE, Protein FOAP-9, sialic acid binding Ig-like lectin 9, sialic acid-binding Ig-like lectin 9, siglec-9
Gensymbole SIGLEC9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 40-90 of human Siglec9 was used as the immunogen.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27180
Testspezifität The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, dwarf chimpanzee, common chimpanzee, great ape, 89% in pig and dog, 84% in cow, rhesus monkey, and horse, and 74% homologous in orangutan.
Zielspezies Bovine, Canine, Equine, Monkey, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.