Learn More
Siglec-9 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18167613 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18167613 0.1 mg 0.10 Milligramm
18160175 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18167613
Marke: Novus Biologicals NBP227070
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Siglec-9 Polyclonal specifically detects Siglec-9 in Bovine, Canine, Equine, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Siglec-9
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2-4ug/ml
Zusammensetzung 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q9Y336
Gen-Alias CD329, CDw329, FOAP-9, OBBP-LIKE, Protein FOAP-9, sialic acid binding Ig-like lectin 9, sialic acid-binding Ig-like lectin 9, siglec-9
Gensymbole SIGLEC9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 40-90 of human Siglec9 was used as the immunogen.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27180
Testspezifität The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, dwarf chimpanzee, common chimpanzee, great ape, 89% in pig and dog, 84% in cow, rhesus monkey, and horse, and 74% homologous in orangutan.
Zielspezies Bovine, Canine, Equine, Monkey, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG