Learn More
Siglec-F Rat anti-Mouse, BV480, Clone: E50-2440, BD OptiBuild™
Artikelnummer. 15900750 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15900750 50 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15900750 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 746668
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal Antibody
Siglec-F Monoclonal antibody specifically detects Siglec-F in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Siglec-F
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon E50-2440
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Brilliant Violet 480
Wirtsspezies Rat
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Refrigerate (2 to 8°C)
Form Purified
Isotype IgG2a κ