Learn More
Invitrogen™ SIGLEC15 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
477.00 € - 1204.00 €
Spezifikation
Antigen SIGLEC15 Biosimilar
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283829
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559773
100 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30283777
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559774
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Medimmune patent anti-Siglec-15.
SIGLEC15 (Sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin 15) is a member of the Siglec family, which is primarily involved in immune cell signaling and modulation. It is located on chromosome 18q12.2 and is highly expressed in myeloid cells, including macrophages and dendritic cells. Structurally, Siglec-15 contains a V-set and a C2-set immunoglobulin-like domain, a transmembrane domain, and a cytoplasmic domain containing immunoreceptor tyrosine-based inhibition motifs (ITIMs). Functionally, Siglec-15 plays a crucial role in osteoclast differentiation and bone resorption, as well as in modulating immune responses. It enhances tumor immune escape by suppressing T cell activation and has been identified as a potential target for cancer immunotherapy. Overexpression of Siglec-15 is associated with various cancers, infectious diseases, and bone metabolic disorders.
Spezifikation
Spezifikation
SIGLEC15 Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2