missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SIGLEC5 Monoclonal Antibody (238023)

Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
SIGLEC5 is a putative adhesion molecule that mediates sialic-acid dependent binding to cells. This protein binds equally to alpha2,3-linked and alpha2,6-linked sialic acid. The sialic acid recognition site may be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface. This molecule is expressed by monocytic/myeloid lineage cells. SIGLEC5 is found at high levels in peripheral blood leukocytes, spleen, bone marrow and at lower levels in lymph node, lung, appendix, placenta, pancreas and thymus. It is expressed by monocytes and neutrophils but absent from leukemic cell lines representing early stages of myelomonocytic differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SIGLEC5 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 238023 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | Siglecf |
| Gen-Zugriffsnummer | Q920G3 |
| Gen-Alias | CD170; CD33 antigen-like 2; CD33L2; mSiglec-F; OB-binding protein 2; OBBP2; OB-BP2; Obesity-binding protein 2; sialic acid binding Ig like lectin 5; sialic acid binding Ig-like lectin 5; sialic acid binding Ig-like lectin F; sialic acid-binding Ig-like lectin 5; Sialic acid-binding Ig-like lectin F; sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin 5; sialic acid-binding lectin Siglec-F; Siglec; SIGLEC5; siglec-5; Siglecf; Siglec-F |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?