missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SIGN-R4 Monoclonal Antibody (210006)

Rat Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA560999
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Spezifikation
| SIGN-R4 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| Q91ZW7 | |
| Cd209e | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SIGNR4/CD209e, Ser41-Trp208. | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| 210006 | |
| Unconjugated | |
| Cd209e | |
| CD209; CD209 antigen-like protein E; Cd209e; CD209e antigen; DC-SIGNR4; DC-SIGN-related protein 4; mSIGNR4; SIGNR4 | |
| Rat | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 170780 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur