Learn More
Mettler Toledo™ Signalbrücke DES™ Leitfähigkeit
Beschreibung
- DES™ - Diagnostizierbar, effizient und nachhaltig: Erhöhte Effizienz durch Sensordiagnostik: schnellere Problemlösung, weniger Ausfallzeit, maximale Sensorlebensdauer und Unterstützung präventiver Wartung
- Bleiben Sie voraus: Die Diagnosefähigkeit des Sensors sorgt für Sicherheit im Zustand des Sensors. Sie unterstützt die vorbeugende Wartung, maximiert die Lebensdauer des Sensors und verhindert vorzeitige Entsorgung
- Nachhaltige Investition: DES™ Digitale Sensoren sind eine kluge Wahl. Die Messelektronik beizubehalten und erst am Ende der Lebensdauer die Sensorwelle oder das abnehmbare Kabel, das für alle Sensoren verwendet werden kann, zu ersetzen, trägt dazu bei, Materialverschwendung und damit den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren
- Produktivität und Effizienz steigern: Bei diagnostizierten Fehlern ermöglicht die Benutzerführung mit Fehlerempfehlungen eine schnellere Problemlösung und reduziert so Ausfallzeiten. Sie minimiert außerdem Behandlungsfehler und reduziert so den Bedarf an spezialisierter Schulung
- Zur Verwendung zum METTLER TOLEDO NineFocus Anschluss einer digitalen Leitfähigkeitselektrode InLab DES . Wenn Ihre Elektrode altert und ersetzt werden muss, kann die Signalbrücke wiederverwendet werden, um elektronischen Abfall zu minimieren. Kabel erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur |
| Typ | Leitfähigkeitssensor |
| Abmessungen (L x B x H) | 10.5 x 9.5 x 4 cm |
| IP-Schutzart | Keine |
| Länge (metrisch) | 10.5 cm |
| Gewicht (metrisch) | 0.05 kg |