Learn More
Signal Peptide Peptidase Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200073304 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18250121 100 μL 100 Mikroliter
18657187 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18250121
Marke: Novus Biologicals NBP254935
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Signal Peptide Peptidase Polyclonal specifically detects Signal Peptide Peptidase in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Signal Peptide Peptidase
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias dJ324O17.1, EC 3.4.23.-, H13hIMP1, histocompatibility (minor) 13, IMP-1, IMP1MSTP086, Intramembrane protease 1, minor histocompatibility antigen 13, minor histocompatibility antigen H13, Presenilin-like protein 3, PSENL3, PSL3IMPAS, Signal peptide peptidase, signal peptide peptidase beta, SPPIMPAS-1
Gensymbole HM13
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KGEVTEMFSYEESNPKDPAAVTESKEGTEASASKGLEKKEK
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81502
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG