missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Signal peptide peptidase-like 2B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18309080 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18309080 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18309080

Marke: Novus Biologicals NBP2857310.1ML

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Signal peptide peptidase-like 2B Polyclonal specifically detects Signal peptide peptidase-like 2B in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Signal peptide peptidase-like 2B
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose
Gen-Alias EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, IMP-4, IMP4MGC111084, Intramembrane protease 4, KIAA1532signal peptide peptidase-like 2B, Presenilin-like protein 1, PSL1, SNPPL2B, SPPL2b, SPP-like 2B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human Signal peptide peptidase-like 2B
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56928
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.