Learn More
SymLine™ Signalboxen
Click to view available options
Länge (metrisch):
3 m
3 m
55 mm
55 mm
86 mm
Produkttyp:
Signalbox T1
Signalbox T5
Steckertyp:
EU-Ausführung
UK-Ausführung
US-Ausführung
Enthält:
Alarm wenn leer
Alarm wenn voll
Scheibensensor, T1, Alarm bei Vollzustand, Wechselstromadapter, 3 m langes Signalkabel, 2 m Klettverschluss
Scheibensensorsatz, T1, Alarm bei Leerzustand, 3 m langes Signalkabel, 2 m Klettverschluss
Scheibensensorsatz, T1, Alarm bei Vollzustand, 3 m langes Signalkabel, 2 m Klettverschluss
Scheibensensorsatz, T1, Alarm bei leerem Leerzustand
T1 mit 1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang
T5 mit 5 Scheiben-Füllstandssensoren
T5 mit 5 Sensoreingängen und 6 potentialfreien Ausgängen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Intelligente Methode, um den Entsorgungsbehälter zu wechseln, ohne den Zulauf zu unterbrechen
- LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie, bevor der Füllstand von Sammelbehältern kritische Höhen erreicht.
- Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Signalbox T5 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps |
| Länge (angloamerikanisch) | 7.1 in. |
| Länge (metrisch) | 55 mm |
| Steckertyp | EU-Ausführung |
| Größe | 180 x 105 x 55 mm |
| Spannung | 24 V |
| Stromstärke | 2 A |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung der Füllstände |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Mehr anzeigen |