Learn More
SymLine™ Signalbox
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig, perfekte Integration in Labormöbel mit der Built-In Signalbox
Marke: SymLine™ 108124
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62000kg
Beschreibung
- Intelligente Methode, um den Entsorgungsbehälter zu wechseln, ohne den Zulauf zu unterbrechen
- LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie, bevor der Füllstand von Sammelbehältern kritische Höhen erreicht.
- Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden.
Spezifikation
Signalbox T5 | |
7.1 in. | |
UK-style | |
24 V | |
Überwachung der Füllstände | |
T5 mit 5 Sensoreingängen und 6 potentialfreien Ausgängen |
SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps | |
55 mm | |
180 x 105 x 55 mm | |
2 A | |
105 mm | |
180 mm |