Learn More
SymLine™ Signalboxen
Artikelnummer. 17833520 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
55 mm
55 mm
86 mm
3 m
3 m
Produkttyp:
Signalbox T1
Signalbox T5
Steckertyp:
EU-Ausführung
UK-Ausführung
US-Ausführung
Enthält:
1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang
5 Sensoreingänge und 6 potentialfreie Ausgänge
Alarm wenn leer
Alarm wenn voll
T5 mit 5 Scheiben-Füllstandssensoren
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Produkttyp Steckertyp Enthält Packungsgröße
17833520 86 mm Signalbox T1 EU-Ausführung Alarm wenn leer 1 Stück
17803520 55 mm Signalbox T1 US-Ausführung 1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang 1 Stück
15955801 55 mm Signalbox T1 UK-Ausführung 1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang 1 Stück
15447864 55 mm Signalbox T1 EU-Ausführung 1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang 1 Stück
17853520 3 m Signalbox T1 US-Ausführung Alarm wenn leer 1 Stück
17843520 3 m Signalbox T1 US-Ausführung Alarm wenn voll 1 Stück
15302352 3 m Signalbox T1 EU-Ausführung Alarm wenn voll 1 Stück
17873520 3 m Signalbox T1 UK-Ausführung Alarm wenn leer 1 Stück
17863520 3 m Signalbox T1 UK-Ausführung Alarm wenn voll 1 Stück
17813520 55 mm Signalbox T5 US-Ausführung 5 Sensoreingänge und 6 potentialfreie Ausgänge 1 Stück
15965801 55 mm Signalbox T5 UK-Ausführung 5 Sensoreingänge und 6 potentialfreie Ausgänge 1 Stück
15290264 55 mm Signalbox T5 EU-Ausführung 5 Sensoreingänge und 6 potentialfreie Ausgänge 1 Stück
17813530 3 m Signalbox T5 EU-Ausführung T5 mit 5 Scheiben-Füllstandssensoren 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17833520 Lieferant SymLine™ Lieferanten-Nr. 108157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 €
    597.84 € / 1 Stück
    Sparen 94.16 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig. Ideal für die Integration in Labormöbel mit der integrierten SymLine™ Signalbox.
  • Intelligente Methode, um den Entsorgungsbehälter zu wechseln, ohne den Zulauf zu unterbrechen
  • LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie, bevor der Füllstand von Sammelbehältern kritische Höhen erreicht.
  • Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden.
Spezifikation
Produkttyp Signalbox T1
Zur Verwendung mit (Geräte) SCAT™ Sensoren und Sicherheits-Abfalldeckel
Länge (angloamerikanisch) 7,1 in.
Länge (metrisch) 86 mm
Material HDPE-EC
Steckertyp EU-Ausführung
Größe 180 x 105 x 55 mm
Spannung 220/230 V
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung der Füllstände
Enthält Alarm wenn leer