Learn More
SymLine™ Signalboxen
Artikelnummer. 17853520
Click to view available options
Länge (metrisch):
3 m
3 m
55 mm
55 mm
86 mm
Produkttyp:
Signalbox T1
Signalbox T5
Steckertyp:
EU-Ausführung
UK-Ausführung
US-Ausführung
Enthält:
Alarm wenn leer
Alarm wenn voll
Scheibensensor, T1, Alarm bei Vollzustand, Wechselstromadapter, 3 m langes Signalkabel, 2 m Klettverschluss
Scheibensensorsatz, T1, Alarm bei Leerzustand, 3 m langes Signalkabel, 2 m Klettverschluss
Scheibensensorsatz, T1, Alarm bei Vollzustand, 3 m langes Signalkabel, 2 m Klettverschluss
Scheibensensorsatz, T1, Alarm bei leerem Leerzustand
T1 mit 1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang
T5 mit 5 Scheiben-Füllstandssensoren
T5 mit 5 Sensoreingängen und 6 potentialfreien Ausgängen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17853520
Marke: SymLine™ 108159
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig. Ideal für die Integration in Labormöbel mit der integrierten SymLine™ Signalbox.
  • Intelligente Methode, um den Entsorgungsbehälter zu wechseln, ohne den Zulauf zu unterbrechen
  • LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie, bevor der Füllstand von Sammelbehältern kritische Höhen erreicht.
  • Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden.
Spezifikation
Produkttyp Signalbox T1
Zur Verwendung mit (Geräte) SCAT Sensors and Safety Waste Caps
Länge (metrisch) 3 m
Steckertyp US-Ausführung
Größe 180 x 105 x 55 mm
Spannung 110 V
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung der Füllstände
Enthält Alarm wenn leer