Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2
Artikelnummer. 10096348 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 gal.
4 x 1 gal.
Typ:
Clarifier™ 1
Clarifier 2
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Menge Typ unitSize
10096348 4 x 1 gal. Clarifier 2 4 Stück
10693629 1 gal. Clarifier™ 1 1 Stück
10603639 1 gal. Clarifier 2 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10096348
Marke: Epredia™ 7442
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verbessern Sie die Definition und Klarheit der Zellkerne von Signature Series Hämatoxylinen durch die Verwendung von Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
Verbessern Sie die Definition und Klarheit der Zellkerne von Signature Series Hämatoxylinen durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
  • Verbessert den Kontrast zwischen Nuklei und Zytoplasma
  • Erhöht die Zelltransparenz
  • Entfernt Hintergrundfärbung, die durch übermäßigen Gewebekleber verursacht wird
  • Entfernt unerwünschte Hämatoxylinfärbung vom Klebstoff, ohne die Kernfärbung zu beeinträchtigen
Hinweis:
  • Der Clarifier 1 wird mit Hämatoxylin 7211 und Hämatoxylin 1 empfohlen
  • Der Clarifier 2 wird mit Hämatoxylin 7212 und Hämatoxylin 2 empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Clarifier 2
Menge 4 x 1 gal.
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid