Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2
Artikelnummer. 10603639 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 gal.
4 x 1 gal.
Typ:
Clarifier™ 1
Clarifier 2
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Menge Typ unitSize
10603639 1 gal. Clarifier 2 1 Stück
10096348 4 x 1 gal. Clarifier 2 4 Stück
10693629 1 gal. Clarifier™ 1 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10603639
Marke: Epredia™ 7402
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verbessern Sie die Definition und Klarheit der Zellkerne von Signature Series Hämatoxylinen durch die Verwendung von Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
Verbessern Sie die Definition und Klarheit der Zellkerne von Signature Series Hämatoxylinen durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
  • Verbessert den Kontrast zwischen Nuklei und Zytoplasma
  • Erhöht die Zelltransparenz
  • Entfernt Hintergrundfärbung, die durch übermäßigen Gewebekleber verursacht wird
  • Entfernt unerwünschte Hämatoxylinfärbung vom Klebstoff, ohne die Kernfärbung zu beeinträchtigen
Hinweis:
  • Der Clarifier 1 wird mit Hämatoxylin 7211 und Hämatoxylin 1 empfohlen
  • Der Clarifier 2 wird mit Hämatoxylin 7212 und Hämatoxylin 2 empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Clarifier 2
Menge 1 gal.