Learn More
Epredia™ Signature Series Deckgläser
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
40 x 24 mm
50 x 24 mm
60 x 24 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Verhindern Sie Zusammenkleben und reduzieren Sie Abfall mit den einzigartigen Thermo Scientific™ Signature Series Deckgläsern. Ideal für Eindeckautomaten.
Stärke 1:
- 0,13 – 0,17 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 24 mm |
| Breite (metrisch) | 40 mm |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 40 x 24 mm |
| Menge | Case of 10 Pk. (68-72/pack) |