Learn More
Epredia™ Signature Series™ Cyto-Stain™
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
4 pt.
1 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
Erzielen Sie Ergebnisse wie bei der herkömmlichen Papanicolaou-Färbung mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Cyto-Stain™ der Signature-Serie, einer einzigartig formulierten zytoplasmatischen Färbelösung
- Für alle gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Verfahren
- Geringere Färbedauer
- Kostengünstig, da der Anwender nur eine Gegenfärbung durchführt
- Cyto-Stain bietet eine vollständige Auswahl an gängigen zytoplasmatischen Farben sowie die Steuerung der Färbungsintensität
- Cyto-Stain wurde modifiziert, um grünere zyanophile Farbtöne in Zwischen- und Basalzellen zu erzielen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Cyto-Stain |
| Menge | 4 pt. |