Learn More
Epredia™ Signature Series™ Cyto-Stain™
Artikelnummer. 10435339 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
4 pt.
1 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10435339
Marke: Epredia™ 7501R
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzielen Sie Ergebnisse wie bei der herkömmlichen Papanicolaou-Färbung mit dem Epredia™ Cyto-Stain™ der Signature Series, einer einzigartig formulierten zytoplasmatischen Färbelösung
Erzielen Sie Ergebnisse wie bei der herkömmlichen Papanicolaou-Färbung mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Cyto-Stain™ der Signature-Serie, einer einzigartig formulierten zytoplasmatischen Färbelösung
  • Für alle gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Verfahren
  • Geringere Färbedauer
  • Kostengünstig, da der Anwender nur eine Gegenfärbung durchführt
  • Cyto-Stain bietet eine vollständige Auswahl an gängigen zytoplasmatischen Farben sowie die Steuerung der Färbungsintensität
  • Cyto-Stain wurde modifiziert, um grünere zyanophile Farbtöne in Zwischen- und Basalzellen zu erzielen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zytoplasmatische Färbung
Menge 1 gal.