Learn More
Epredia™ Signature Serie™ Hämatoxylin 7211
Artikelnummer. 10034813 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Stück
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10034813 1 Stück 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10034813 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 7211
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzielen Sie mit dieser einzigartiger Formel Ergebnisse, die die von Gill- oder Harris-Hämatoxylinen übertreffen.
  • Keine Filtration erforderlich
  • Färbt bis zu 2.500 Objektträger pro Pint
  • Klare, eindeutige Zellkerndetails
Erhältlich in 5 LiterPackung
  • Reduziert den Kunststoff um 90 %
  • Erhöht die Färbestabilität
  • Reduziert unordentliche Verfärbungen
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen um 35 % geringerer Platzbedarf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Stück
Produkttyp Hämatoxylin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin 7211
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.