Learn More
Epredia™ Paraffin der Signature Serie™
Artikelnummer. 12086669 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Paraffin, Typ H
Typ L, niedriges Polymer
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
12086669 Paraffin, Typ H 10 Stück
12687766 Typ L, niedriges Polymer 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12086669 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 8338
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Minimieren Sie die Kompression und erzielen Sie eine schnelle Infiltration mit dieser einzigartigen Mischung von Polymeren und hochreinem Paraffin mit geringer Varianz der Länge der Kohlenstoffkette.
  • Dreifach gefiltert, um Verunreinigungen zu beseitigen
  • Typ H ermöglicht ultradünne Schnitte
  • Typ L kann die Infiltrationszeiten während der Verarbeitung verringern
  • Sowohl Typ L als auch Typ H eignen sich zur Infiltration und Einbettung und haben einen Schmelzpunkt von 55-57 °C
Bestellinformationen: Verpackt in leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren Beuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 54 bis 57 °C
Produkttyp Paraffin, Typ H
Menge 0,9 kg-Beutel (2 lbs.)